Principaux documents
S516511
DIUNDECYLAMINE
AldrichCPR
S516511-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S516511-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H47N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.627
Numéro MDL:
158,00 €