Principaux documents
S50564
N-(2-NAPHTHALEN-1-YL-1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-4-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.346
Numéro MDL:
Autres remarques