Principaux documents
S502073
THIOBENZANILIDE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.303
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025