Principaux documents
S50076
(3A'R,6A'R)-6'-(1,4-DIOXASPIRO[4.5]DECAN-2-YL)DIHYDROSPIRO[CYCLOHEXANE-1,2'-FURO[3,4-D][1,3]DIOXOL]-4'(3A'H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H26O6
Poids moléculaire :
338.404
Numéro MDL:
Autres remarques