Principaux documents
S496014
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-CHLORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl4N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.205
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025