Principaux documents
S488208
TRI-SELENOPHEN-2-YL-PHOSPHANE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H9PSe3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.059
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025