Principaux documents
S469998
4-(4-PHENYLAZO-PHENYLAZO)-PHENOL(DISPERSE DYE C.I. 26070)
AldrichCPR
S469998-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S469998-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.338
Numéro MDL:
158,00 €