Principaux documents
S469882
DIRECT BLUE 43 (C.I. 30205)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H23N9Na4O16S4
Poids moléculaire :
1081.873
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.