Principaux documents
S469823
3,4-DIAMINO-6-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-2,5-DIOL, DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S469823-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S469823-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H16Cl2N2O4
Poids moléculaire :
251.111
Numéro MDL:
158,00 €