Principaux documents
S463450
3-AMINO-4-CHLORO-N-(2-CYANOETHYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S463450-1G
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S463450-1G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.716
Numéro MDL:
29,00 €