Documents
S462535
TEREBIC ACID(TETRAHYDRO-2,2-DIMETHYL-5-OXO-3-FURANCARBOXYLIC ACID)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.155
Numéro MDL:
Autres remarques