Principaux documents
S458104
QUININE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
AldrichCPR
S458104-250MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S458104-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H27ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.903
Numéro MDL:
110,00 €