Principaux documents
S455369
2,3-DICHLOROPHENYLHYDRAZINE HCL
AldrichCPR
S455369-250MG
36,50 €
36,50 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
S455369-250MG
36,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H7Cl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.495
Numéro MDL:
36,50 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025