Principaux documents
S45463
DIPHENYL 2,2'-(4,4-DIMETHYL-2,6-DIOXOCYCLOHEXANE-1,1-DIYL)DIETHANESULFONATE
AldrichCPR
S45463-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
S45463-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H28O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.614
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025