Principaux documents
S442003
2-BROMO-1,1-DIPHENYLETHYLENE
AldrichCPR
S442003-250MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
S442003-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.148
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025