Documents
S44165
N-[(2,2-DIETHOXYETHYL)(4-NITROPHENYL)-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.514
Numéro MDL:
Autres remarques