Principaux documents
S437875
5-AMINO-2-CHLOROBENZOIC ACID SULFATE
AldrichCPR
S437875-1G
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Changer de vue
S437875-1G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H8ClNO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.662
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025