Principaux documents
S43622
3-((2Z)-2-[2-ETHYL-3-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-2-YL)-2-PROPENYLIDENE]-1,3-BENZOSELENAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N2O3S2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.574
Numéro MDL:
Autres remarques