Principaux documents
S435112
2-(BROMOMETHYL)BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S435112-1G
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S435112-1G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H23Br2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.255
Numéro MDL:
29,00 €