Principaux documents
S432911
ALLYL O-TOLYL ETHER
AldrichCPR
S432911-1G
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S432911-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.207
Numéro MDL:
158,00 €