Principaux documents
S427357
N-(3-CHLOROPROPYL)-N-METHYLBENZYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H17Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.171
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.