Principaux documents
S422983
DIETHYLMETHYL(2-(1-PHENYL-2-(PHENYLACETOXY)ETHYLTHIO)ETHYL)AMMONIUM ME SULFATE
AldrichCPR
S422983-1G
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S422983-1G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H35NO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.678
Numéro MDL:
29,00 €