Documents
S422649
DIETHYLMETHYL(2-(3-METHYL-2-PHENYLVALERYLOXY)-ETHYL)AMMONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H32BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.376
Numéro MDL:
Autres remarques