Principaux documents
S413658
GLYCIDYL LAURYL ETHER
AldrichCPR
S413658-1G
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S413658-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.405
Numéro MDL:
158,00 €