Principaux documents
S412546
2-(1-NAPHTHYLAMINO)ETHANOL
AldrichCPR
S412546-250MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
S412546-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.244
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025