Principaux documents
S410586
5-PICOLINYLIDENE-2-THIOBARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.