Principaux documents
S409529
N-(1-NAPHTHYL)-ACETOACETAMIDE
AldrichCPR
S409529-1G
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025
Changer de vue
S409529-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.265
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025