Principaux documents
S399302
2-BUTYNE-1,4-DIOL BIS-(3,4-DICHLOROCARBANILATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12Cl4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.119
Numéro MDL:
Autres remarques