Principaux documents
S397431
4-CHLORO-2'-FLUOROBENZANILIDE
AldrichCPR
S397431-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S397431-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.674
Numéro MDL:
29,00 €