Documents
S39641
3-OXO-2-((3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-HYDRAZONO)-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.255
Numéro MDL:
Autres remarques