Principaux documents
S396273
1,4-BIS-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-BUTADIENE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.343
Numéro MDL:
29,00 €