Principaux documents
S384593
3'-CHLORO-ORTHO-ACETOACETOTOLUIDIDE
AldrichCPR
S384593-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Changer de vue
S384593-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.677
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025