Principaux documents
S372749
DIBUTYL CHLOROMETHYLPHOSPHONATE
AldrichCPR
S372749-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
S372749-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H20ClO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.685
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025