Principaux documents
S372412
TRIBENZYL BORATE
AldrichCPR
S372412-250MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025
Changer de vue
S372412-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.211
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025