Principaux documents
S368512
4,6-DIMETHYL-2-HYDROXYPYRIMIDINE SULFATE
AldrichCPR
S368512-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S368512-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H10N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.221
Numéro MDL:
29,00 €