Principaux documents
S365858
1-BENZOYL-2-(2,4-DICHLOROBENZOYL)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.154
Numéro MDL:
Autres remarques