Principaux documents
S361313
4-(4-MORPHOLINYLDISULFANYL)MORPHOLINE
AldrichCPR
S361313-250MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Changer de vue
S361313-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.357
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025