Principaux documents
S360171
2,3-DIBROMO-1,4-DICHLOROBUTANE
AldrichCPR
S360171-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
Changer de vue
S360171-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H6Br2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.806
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025