Principaux documents
S356182
N6-(P-TOSYL)-L-LYSINE
AldrichCPR
S356182-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S356182-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.379
Numéro MDL:
29,00 €