Principaux documents
S353620
4-MORPHOLINECARBODITHIOIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
S353620-250MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
S353620-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H8NNaOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.243
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025