Principaux documents
S35336
1,1,4A-TRIMETHYL-3,4,4A,5,6,7-HEXAHYDRO-1H-NAPHTHALEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.304
Numéro MDL:
Autres remarques