Principaux documents
S352918
3,4-METHYLENEDIOXY-BETA-NITROSTYRENE
AldrichCPR
S352918-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S352918-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
158,00 €