Principaux documents
S349933
2-FORMAMIDO-9-FLUORENONE
AldrichCPR
S349933-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
S349933-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.233
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025