Principaux documents
S348996
N,N'-DICARBOBENZYLOXY-L-CYSTINE
AldrichCPR
S348996-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Changer de vue
S348996-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.573
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025