Principaux documents
S345482
5,6-BIS-(CHLOROMETHYL)-1,2,3,4,7,7-HEXACHLOROBICYCLO-(2,2,1)-2-HEPTENE
AldrichCPR
S345482-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
S345482-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H6Cl8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.772
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025