Principaux documents
S342483
3-BROMOBENZANTHRONE
AldrichCPR
S342483-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S342483-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.165
Numéro MDL:
29,00 €