Principaux documents
S334162
1-(3-(3-TERT-BU-10-(3-((3-DECYL-UREIDO)-ME)-PH)-ANTHRACEN-9-YL)-PH)-3-DECYL-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C53H72N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
797.19
Numéro MDL:
Autres remarques