Principaux documents
S32434
BENZYL-(2,3,4,5,6-PENTAFLUORO-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
S32434-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
S32434-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H8F5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.219
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025