Principaux documents
S317403
17-ACETYL-12-HYDROXY-10,13-DIMETHYL-HEXADECAHYDRO-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H32O3
Poids moléculaire :
332.487
Numéro MDL:
Autres remarques