Principaux documents
S311588
N'-CYCLOHEPTYLIDENE-4-METHYLBENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.392
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025